Fontos dokumentumok
39565
1,3-Dimethylbarbituric acid
≥99.0% (T)
Szinonimák:
1,3-Dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
izzítási maradék
≤0.1%
mp
121-123 °C (lit.)
123-126 °C
oldhatóság
hot water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CN1C(=O)CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Enantioselective synthesis of isochromene pyrimidinedione derivatives having five stereocenters, via one-pot Michael-Knoevenagel condensation-inverse-electron-demand hetero-Diels-Alder reaction.
- Synthesis of 5-aryl-6-(alkyl- or aryl-amino)-1,3-dimethylfuro [2,3-d]pyrimidine derivatives.
- Microwave promoted indirect functionalization of alcohols, via spirocyclisation employing a sequential one-pot Ir(III)/Pd(0) catalyzed process.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.