Fontos dokumentumok
1.01509
Supelco
Silver sulfate
GR for analysis ACS
Szinonimák:
Silver sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ag2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-653-7
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
hatékonyság
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
oldhatóság
8 g/L
sűrűség
5.45 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Lab on a bead with oscillatory centrifugal microfluidics for fast and complete mixing enables fast and accurate biomedical assays: The integration of tetramethylbenzidine in a novel lab-on-a-bead platform demonstrates a significant improvement in the processing speed and reliability of biochemical assays (Williams et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter and silver chloride: ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Corresponds to ACS
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3