Fontos dokumentumok
1.01517
Supelco
Silver sulfate solution 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
liquid
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
sűrűség
1.84 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Concentration (Ag₂SO₄): 9.8 - 10.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3