Fontos dokumentumok
1.04480
Supelco
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Mercury(II) sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HgO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-992-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>450 °C
redukciós maradék
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
sűrűség
6.470 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
670 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)