Fontos dokumentumok
31014
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, for preparation of solution for COD determination according to DIN 38409, part 41, ≥99%
Szinonimák:
Mercuric sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
for preparation of solution for COD determination according to DIN 38409, part 41
Minőségi szint
Teszt
≥99%
analit funkcionális osztály(ok)
chemical oxygen demand (COD)
technika/technikák
photometry: suitable
izzítási maradék (hangyasavval történt redukció után)
≤0.02% (as SO4)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
environmental
general analytical
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?