Merck
492345
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
NC(CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-AZXPZELESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)