Fontos dokumentumok
491853
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
Szinonimák:
Benz[e]acephenanthrylene-d12
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
163-165 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean™ EZ-POP NP; both meet criteria.