Fontos dokumentumok
502332
Benzo[j]fluoranthene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c21c3c4c(c2ccc5c1cccc5)cccc4ccc3
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHNYNFUTFKJLDD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3