Fontos dokumentumok
176591
Anthracene-d10
98 atom % D
Szinonimák:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuterioanthracene
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?