Merck
456306
Sigma-Aldrich
Benz[a]anthracene-d12
98 atom % D
Szinonimák:
1,2-Benzanthracene-d12, Tetraphene-d12
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
157-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yusuke Yamamoto et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 187-191 (2015-08-08)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are formed from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matter during industrial processing and various human activities, but human exposure to PAHs has not yet been elucidated in detail. To assess long-term exposure to PAHs
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.