Fontos dokumentumok
451819
Acenaphthene-d10
99 atom % D
Szinonimák:
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
277-279 °C (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?