Fontos dokumentumok
616664
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
4,5-Benzopyrene-d12
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
mp
177-180 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?