Fontos dokumentumok
364614
Chrysene-d12
98 atom % D
Szinonimák:
Dodecadeuteriochrysene
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?