Merck
456284
Sigma-Aldrich
Fluorene-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13D10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
mp
115-118 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
303.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
151.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to