Merck
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
Méret kiválasztása
5 G
294 000,00 Ft
294 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
294 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)3CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
294 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
36 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
sűrűség
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Általános leírás
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-49.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)