Merck
303011
Sigma-Aldrich
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)5CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
100
200
gőznyomás
40 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
595 °F
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3844 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
-91 °C (lit.)
sűrűség
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+16
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)