Merck
613479
Sigma-Aldrich
Ether-d10
99 atom % D
Szinonimák:
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
About This Item
Lineáris képlet:
(C2D5)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
bp
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
Általános leírás
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Alkalmazás
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)