Merck
493198
Sigma-Aldrich
Pentadecane-d32
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Deuterated pentadecane
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)13CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+32
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCOZIPAWZNQLMR-UBTWNIDWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jordan Lopez et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(41), 11444-11453 (2019-10-09)
Innovative approaches to develop flavors with high sensory appeal are critical in encouraging increased consumer preference and adoption of low sodium foods. Gas chromatography-olfactometry, coupled with stable isotope dilution assays and sensory experiments, led to the identification of the odorants