Merck
184314
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Szinonimák:
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.16
Beilstein:
111854
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
≥99.5 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.03% water
water
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Általános leírás
Tetrahydrofuran-d8 (THF-d8), a deuterated derivative of tetrahydrofuran, is a standard purity solvent suitable for routine NMR analyses (conducted at ambient temperatures where quality is less critical). It participates as a solvent in an intermolecular proton exchange reaction between methanol and acetic acid. Kinetics of this reaction has been studied by ′H NMR line shape analysis. Infrared spectral studies of THF and THF-d8 have been investigated in the range of 10 and 300cm-1.
Tetrahydrofuran-d8 may be used as a solvent in the synthesis of deuteriotris[bis(trimethylsilyl)amido]thorium and deuteriotris[bis(trimethylsiiyl)amido]uranium.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Far-Infrared Spectrum of Tetrahydrofuran: Spectroscopic Evidence for Pseudorotation.
Lafferty WJ, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2915-2919 (1965)
Dynamic NMR study of the interference between cyclic proton exchange, selfassociation and hindered rotation of diphenylformamidine in tetrahydrofuran.
Meschede L, et al.
Berichte der Bunsengesellschaft fur physikalische Chemie, 92(4), 469-485 (1988)
NMR lineshape theory of superimposed intermolecular spin exchange reactions and its action to the system acetic acid/methanol/tetrahydrofuran-d8.
Limbach HH.
Journal of Magnetic Resonance, 36(3), 287-300 (1979)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Cikkek
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.