Fontos dokumentumok
488488
Carbon-13C tetrachloride
99 atom % 13C
Szinonimák:
Tetrachloromethane-13C
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.46 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
1.604 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZGDMQKNWNREIO-OUBTZVSYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?