Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.08684
Supelco
p-Xylene
for analysis EMSURE® ISO
Szinonimák:
p-Xylene, Dimethylbenzol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
EC index szám:
203-396-5
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
138.4 °C/1013 hPa
gőznyomás:
8.7 hPa ( 20 °C)
Ügynökség
reag. ISO
Minőségi szint
gőznyomás
8.7 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-7 % (v/v)
szennyeződések
≤0.00025 meq/g Acidity
≤0.00025 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤0.1% Benzene (GC)
≤0.1% Toluene (GC)
≤3% Ethylbenzene (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.495-1.499
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 24 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
  • Bioinspired, Non-Enzymatic, Aqueous Synthesis of Size-Tunable CdS Quantum Dots for Sustainable Optoelectronic Applications: Demonstrates the use of cadmium acetate dihydrate in the green synthesis of cadmium sulfide quantum dots, offering significant potential for optoelectronic and photocatalytic applications (Ozdemir et al., 2023).
  • Multifunctional Additive CdAc(2) for Efficient Perovskite-Based Solar Cells: Describes the role of cadmium acetate dihydrate as a multifunctional additive in enhancing the efficiency of perovskite solar cells, pivotal for advancements in renewable energy technologies (Ren et al., 2023).
Analízis megjegyzés
p-Xylene (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.00025 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.00025 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C): 0.862 - 0.869
Refractive index (n 20/D): 1.495 - 1.499
Boiling range (137-142°C): ≥ 95 % (v/v)
Benzene (GC): ≤ 0.1 %
Ethylbenzene (GC): ≤ 3 %
Toluene (GC): ≤ 0.1 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Thiophene: conforms
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
ISO-reagent
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup