Merck
473820
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ICH2CH2CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.42 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
sűrűség
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane is a halogenated hydrocarbon. Its density at 25°C is 1.9110g/cm3.
Formation of polyfluoroalkylimidazolium salts.
Alkalmazás
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane may be used in the preparation of quaternary salt, 1-methyl-3-trifluoropropylimidazolium iodide.
Used in a study of the quarternization of pyrazine, pyridazine, and pyrimidine.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)