Merck
588342
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d1
98 atom % D
Szinonimák:
Methyl bromide-d1
About This Item
Lineáris képlet:
DCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
bp
4 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZUXJHMPEANEGY-MICDWDOJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)