Fontos dokumentumok
Z187224
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle control valve with compression fitting
tube outlet O.D. 1/4 in., stainless steel
Szinonimák:
Lecture Bottle Control Valve
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
cső kimenet külső átmérő
1/4 in.
Általános leírás
CGA 110 requires CGA 110 PTFE sealing washer.
Figyelmeztetés
WARNING: Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)