Merck
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated polyethylene
About This Item
Lineáris képlet:
(-CD2CD2-)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
130-145 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)