Fontos dokumentumok
422851
Ethylene-d4
99 atom % D
Szinonimák:
Tetradeuteroethylene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
0.97 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
35.04 atm ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
98.5% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Javasolt termékek
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-148.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?