Merck
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
Perdeutero-1,3-butadiene
About This Item
Lineáris képlet:
D2C=CDCD=CD2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőznyomás
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
788 °F
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Kiszerelés
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)