Merck
175927
Sigma-Aldrich
p-Xylene-d10
99 atom % D
Szinonimák:
1,4-Dimethylbenzene-d10
Méret kiválasztása
5 G
61 600,00 Ft
61 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
61 600,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6D4(CD3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
61 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
GC/MS: suitable
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
sűrűség
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
Általános leírás
p-Xylene-d10 is a deuterated derivative of p-xylene. It has an isotopic purity of 98atom%D. A series of solutions of p-xylene dissolved in the first 12 members of the 4-n-alkyloxy-4′-cyanobiphenyls (NOCB) were prepared. Principal components Szz and Sxx - Syy of the second rank orientational ordering matrix of these solutions were determined by deuterium NMR analysis.[1] It is an anthropogenic volatile organic compounds (VOC), which is useful for the formation of secondary organic aerosol (SOA).[2]
Alkalmazás
p-Xylene-d10 may be used as an internal standard (IS) for GC/MS analysis of volatile organic compounds in the emissions from a landfill.[3]
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The crystal structures of m-xylene and p-xylene, C8D10, at 4.5 K.
Ibberson RM, et al.
Journal of Molecular Structure, 524(1), 121-128 (2000)
Characterisation of odorants emissions from landfills by SPME and GC/MS.
Davoli E, et al.
Chemosphere, 51(5), 357-368 (2003)
Dependence of solute orientational order on the structure and orientational order of the liquid crystal solvent. A deuterium NMR study of p-xylene-d10 dissolved in a series of 4-n-alkyloxy-4'-cyanobiphenyls.
Emsley JW, et al.
Liq. Cryst., 5(3), 953-967 (1989)
Zhihui Feng et al.
Food chemistry, 285, 347-354 (2019-02-25)
Tea aroma is determined by the nature of the plant, the production processes, and many other factors influencing its formation and release. The objective of this study was to investigate the impact of manufacturing processes on the aroma composition of
Evolution of the complex refractive index in the near UV spectral region in ageing secondary organic aerosol.
Flores JM, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 14, 4149-4187 (2014)