Merck
604453
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-β-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(C6H5)13CH2-]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
tömegeltolódás
M+1 (per repeating unit)
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)