Merck
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3D4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
246 °C
mp
34-37 °C
sűrűség
1.379 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the