Fontos dokumentumok
524999
Styrene-α, β, β-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPBRXRYQALVLMV-FUDHJZNOSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
hearing organs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?