Merck
489352
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethene-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
H213C=13CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
0.97 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
Forma
gas
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)