Merck
340421
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
About This Item
Lineáris képlet:
6Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
6.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
izotóptisztaság
95 atom % 6Li
Forma
chunks
tömegeltolódás
M-1
SMILES string
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Általános leírás
Lithium-6Li is an isolated and enriched isotope of lithium that is majorly used in fusion reactors. It is an important element in isotope separation study and can be sperated in large scale by using amalgam method. It is incorpoared as a blanket material for deuterium tritium fusion power reactor.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)
Chunyapuk Kukusamude et al.
Food chemistry, 334, 127402-127402 (2020-07-28)
In this study, heavy metals including Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, and Cd in 55 Thai local rice (4 varieties) were measured using ICP-MS. Health risks were estimated from various Thai population groups, classified according to ages and