Merck
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
2,4-Pentanedione terbium(III) derivative, Tb(acac)3, Terbium 2,4-pentanedionate
Méret kiválasztása
1 G
25 700,00 Ft
25 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
25 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Molekulatömeg:
456.25 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
25 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
127 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Alkalmazás
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)