Merck
381403
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Szinonimák:
Ce(acac)3, Cerium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
437.44 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
crystalline powder
Minőségi szint
összetétel
Ce, ≥20% complexometric
reakcióalkalmasság
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.