Merck
325759
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetylacetonate hydrate
Szinonimák:
2,4-Pentanedione lanthanum derivative, La(acac)3, Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Lineáris képlet:
La(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
436.23 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
La, 27.3-32.4% EDTA titration
reakcióalkalmasság
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.