Fontos dokumentumok
325929
Terbium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Terbium triacetate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
core: terbium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Tb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Tb/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUFVJHPGFMTTMB-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare terbium oxide catalyst.
- As a surface passivator to fabricate photoluminescent carbon quantum dots.
- As a dopant to prepare Li co-doped ZnO nanoparticles which can be applied in electro-optic and magnetic devices.
- As a sol-gel precursor to prepare lead zirconate titanate thin films.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.