Merck
393215
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Szinonimák:
Eu(acac)3
About This Item
Lineáris képlet:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
449.29 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
összetétel
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
reakcióalkalmasság
core: europium
reagent type: catalyst
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.