Merck
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
2,4-Pentanedione gadolinium(III) derivative, Gd(acac)3
About This Item
Lineáris képlet:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.57 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
solid
reakcióalkalmasság
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.