Merck
47718
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Szinonimák:
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.78
Beilstein:
4060813
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (AT)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
209-212 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jamal Bouitbir et al.
Toxicology, 426, 152281-152281 (2019-08-25)
Sunitinib is cardiotoxic, but the mechanisms are not entirely clear. We aimed to enlarge our knowledge about the role of mitochondria in cardiac toxicity of sunitinib in vitro and in vivo. For this reason, we studied the toxicity of sunitinib