Merck
374377
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
98%
Szinonimák:
1-Formylethylidenetriphenylphosphorane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P=C(CH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
219-221 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phosphine
SMILES string
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of acitretin analogs with antitumor activity
  • Stereoselective synthesis of essential building blocks of phorboxazole A via hetero Diels-Alder and stereoselective hetero-Michael addition/equilibration
  • Preparation of C1-C14 fragment of sarcoglaucol-16-one via Z-selective ando-type Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Wittig reactions
  • Synthesis of ring-expanded and epothilone-hybridized macrosphelide analogs as apoptosis-inducing agents
  • Preparation of phosphonic acid-containing analogs of mycophenolic acid as inhibitors of IMPDH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)