Merck
464937
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
98%
Szinonimák:
NSC 92174
About This Item
Lineáris képlet:
NCCH2P(C6H5)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
275 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
phosphine
SMILES string
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Condenation reactions
  • Wittig reactions
  • Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
  • Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)