Merck
190543
Sigma-Aldrich
Acrolein dimethyl acetal
98%
Szinonimák:
3,3-Dimethoxy-1-propene
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
1700037
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ether
SMILES string
COC(OC)C=C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-5(6-2)7-3/h4-5H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBWGMYALGNDUNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acrolein dimethyl acetal undergoes cationic α-diimine palladium chelate catalyzed copolymerization with ethene to yield branched copolymers.
Alkalmazás
Acrolein dimethyl acetal was used in the facile one step synthesis of 4-hydroxy-2E-nonenal and its dimethyl acetal via a cross-metathesis reaction with octen-3-ol.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weidong Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(39), 12246-12247 (2004-09-30)
Acrolein dimethyl acetal (ADMA) can be copolymerized with ethene using a cationic alpha-diimine palladium chelate catalyst to yield branched copolymers. Catalyst deactivation occurs via methanol elimination to give an inert eta3-1-methoxyallyl palladium species. This process can be retarded by the
Laurent Soulère et al.
Chemistry and physics of lipids, 150(2), 239-243 (2007-10-05)
The facile one step synthesis of 4-hydroxy-2E-nonenal and its dimethyl acetal via a cross-metathesis reaction between commercially available octen-3-ol and acrolein or its dimethyl acetal is reported. The method was extended to the synthesis of C6 and C12 4-hydroxy-2E-enals, their