Merck
722456
Sigma-Aldrich
4-Bromotetrahydropyran
Szinonimák:
4-Bromooxacyclohexane, 4-Bromotetrahydro-2H-pyran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.497
sűrűség
1.467 g/cm3 at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
ether
SMILES string
BrC1CCOCC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVBVKTPDEWDNRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Nickel-catalyzed alkyl-alkyl Suzuki coupling reactions with boron reagents
  • Preparation of a selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonist with efficacy in a pilot study of sexual dysfunction in humans
  • Preparation of aliphatic hydrocarbons via nickel-catalyzed Suzuki cross-coupling with alkylboranes
  • Preparation of anthranilic acids as antibacterial agents with human serum albumin binding affinity
  • Preparation of antiatherogenic antioxidant di-tert-butyldihydrobenzofuranols via Grignard reactions with di-tert-butyl(hydroxy)benzaldehyde derivatives
  • Synthesis of gephyrotoxin via the Schmidt reaction
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
160.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)