Merck
47622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Szinonimák:
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Méret kiválasztása
10 G
29 300,00 Ft
100 G
95 000,00 Ft
29 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
29 300,00 Ft
100 G
95 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
397.46
Beilstein:
4581133
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
29 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Fmoc-Thr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Általános leírás
Fmoc-Thr(tBu)-OH also known as Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, is commonly used as amino acid building block in peptide synthesis.
Alkalmazás
Fmoc-Thr(tBu)-OH can be used to synthesize chlorofusin analogues via solid phase peptide synthesis. Additionally, it can serve as a protecting group for both the amine and the hydroxyl functions in solid-phase synthesis of complex depsipeptides.[1] [2]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid-phase synthesis of chlorofusin analogues
ECY Woon
The Journal of Organic Chemistry, 72, 5146-5151 (2007)
General Fmoc-Based Solid-Phase Synthesis of Complex Depsipeptides Circumventing Problematic Fmoc Removal
A Lobo-Ruiz
European Journal of Organic Chemistry, 2020, 183-192 (2020)
Stefan Eissler et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 23(10), 757-762 (2017-06-22)
In solid-phase peptide synthesis, the nominal batch size is calculated using the starting resin substitution and the mass of the starting resin. The starting resin substitution constitutes the basis for the calculation of a whole set of important process parameters
Gizella Csire et al.
Journal of inorganic biochemistry, 203, 110927-110927 (2019-12-07)
Interaction of copper(II) and nickel(II) ions with the Ac-PHAAAGTHSMKHM-NH2 tridecapeptide containing the His85, His96 and His111 binding sites of human prion protein has been studied by various techniques. pH-potentiometry, UV-Vis and circular dichroism spectroscopy were applied to study the stoichiometry
Michał Padjasek et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(15), 3297-3313 (2019-12-18)
CdII is a major genotoxic agent that readily displaces ZnII in a multitude of zinc proteins, abrogates redox homeostasis, and deregulates cellular metalloproteome. To date, this displacement has been described mostly for cysteine(Cys)-rich intraprotein binding sites in certain zinc finger