Fontos dokumentumok
474711
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Barium element
Teszt
99.99% trace metals basis
form
dendritic pieces
tisztítva
distillation
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
sűrűség
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used as a dopant for Pb2+replacement in perovskite films. The addition of barium enhances the power conversion efficiency of organic-inorganic lead halide solar cells.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)