Merck
441880
Sigma-Aldrich
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Barium element
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ba
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141505
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
dendritic pieces
tisztítva
distillation
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
sűrűség
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for the formation of graphitic nanofilaments.
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang, C.H., et al.
Nanotech. in Catalysis, 2, 543-543 (2004)
Ahmed Nagy et al.
Dysphagia, 30(4), 445-451 (2015-06-07)
The aim of this study was to determine whether measures of hyoid velocity increase when swallowing liquids of thicker consistency at a constant volume. A gender-balanced sample of 20 healthy young participants (mean age 31.5) each swallowed 3 boluses of
Haifeng Zheng et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(7), C705-C713 (2014-01-31)
Interstitial cells of Cajal (ICC) generate slow waves in gastrointestinal (GI) muscles. Previous studies have suggested that slow wave generation and propagation depends on a voltage-dependent Ca(2+) entry mechanism with the signature of a T-type Ca(2+) conductance. We studied voltage-dependent
Christine Austin et al.
Nature, 498(7453), 216-219 (2013-05-24)
Early-life dietary transitions reflect fundamental aspects of primate evolution and are important determinants of health in contemporary human populations. Weaning is critical to developmental and reproductive rates; early weaning can have detrimental health effects but enables shorter inter-birth intervals, which
André Deutschmann et al.
Molecular pharmacology, 83(2), 501-511 (2012-12-01)
Bisphenol A (BPA), a high volume production chemical compound attracts growing attention as a health-relevant xenobiotic in humans. It can directly bind to hormone receptors, enzymes, and ion channels to become biologically active. In this study we show that BPA