Fontos dokumentumok
403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
Teszt
99% trace metals basis
form
pieces
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
50.0 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
0.5% strontium
részecskeméret
1 cm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
sűrűség
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
- Interactions with fused quartz
- Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)