Fontos dokumentumok
276332
Rubidium
ingot, 99.6% trace metals basis
Teszt
99.6% trace metals basis
form
ingot
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
kiszerelés
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
ellenállás
11.0 μΩ-cm, 20°C
szennyeződések
0.2-0.4% Cs
bp
686 °C (lit.)
mp
38-39 °C (lit.)
sűrűség
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb]
InChI
1S/Rb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as a reducing agent to synthesize reduced polycyclic aromatic hydrocarbons.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?