Fontos dokumentumok
266329
Antimony
powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Antimony black, Antimony element
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
41.7 μΩ-cm
részecskeméret
-100 mesh
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
sűrűség
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sb]
InChI
1S/Sb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?